Läs mer
STEMCELL Technologies Purmorphamine
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Beskrivning
- Purmorphamine is a tri-substituted purine derivative that activates the Hedgehog pathway by directly binding to and activating the Hedgehog receptor Smoothened (EC50 = 1 μM)
- (Sinha and Chen)
- Promotes differentiation of ventral spinal progenitors and motor neurons from human pluripotent stem cells (Hu and Zhang, Karumbayaram et al.), Li et al.)
- Promotes differentiation of osteoblasts from human and mouse mesenchymal cells (Beloti et al.), Wu et al. 2002, Wu et al.) 2004)
- Inhibits differentiation and maturation of adipocytes from human mesenchymal cells (Fontaine et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 483367-10-8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C31H32N6O2 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.