Läs mer
Purmorphamine, MedChemExpress
Produktkod. 16466318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466318 10 mg 10mg
16422437 50 mg -
16418907 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16466318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15108
MedChemExpress Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Purmorphamine
CAS 483367-10-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H32N6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (64.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER N1(C2=CC=C(NC3=NC(OC4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=NC6=C3N=CN6C7CCCCC7)C=C2)CCOCC1
Molekylvikt (g/mol) 520.62
Formel vikt 520.62
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease