Läs mer
Haika Puro CX335 Nitril undersökningshandskar
Produktkod. 17851094
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17851094 X-large
17841094 X-Small
17831094 Liten
17871094 Intermediär
17801084 Betydande
17891094 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17851094 Leverantör Haika Leverantörsnummer PUR3354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 SEK
    366.83 SEK / Paket med 100
    Save 220.17 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Puro CX335 Nitrilundersökningshandskar är latexfria, puderfria, medicinska renrumshandskar av nitril för engångsbruk med hög punkteringsbeständighet. De erbjuder sjukvårdspersonal högpresterande barriärskydd samt överlägsen komfort och beröringskänslighet.
  • Introducerar Puro CX335 - den ultimata lösningen för dina renrumsbehov
  • Dessa engångshandskar av nitril ger exceptionellt skydd och komfort, vilket gör att du kan arbeta med överlägsen känslighet och skicklighet
  • Med en puderfri, icke-steril design, Puro CX335 erbjuder den högsta nivån av punkteringsmotstånd, vilket säkerställer att du kan arbeta tryggt utan risk för tårar eller brott
  • Den pärlformade manschetten ger en säker passform och förhindrar att handskarna glider av, medan handskarnas ISO Klass 5-klassificering säkerställer att de uppfyller de högsta standarderna för renlighet och renhet
  • Handskarnas AQL 1.5-klassificering garanterar också att de håller högsta kvalitet, uppfyller eller överträffar industristandarder
  • Dessa handskar är perfekta för ett brett spektrum av applikationer, från läkemedel och bioteknik till mikroelektronik och halvledare
  • Om du letar efter en renrumshandske som ger den ultimata kombinationen av komfort, skydd och känslighet, behöver du inte leta längre än Puro CX335
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Förpackningstyp Låda
Serie Puro CX335
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm