Läs mer
Haika Puro CX335 Nitril undersökningshandskar
Description
- Introducerar Puro CX335 - den ultimata lösningen för dina renrumsbehov
- Dessa engångshandskar av nitril ger exceptionellt skydd och komfort, vilket gör att du kan arbeta med överlägsen känslighet och skicklighet
- Med en puderfri, icke-steril design, Puro CX335 erbjuder den högsta nivån av punkteringsmotstånd, vilket säkerställer att du kan arbeta tryggt utan risk för tårar eller brott
- Den pärlformade manschetten ger en säker passform och förhindrar att handskarna glider av, medan handskarnas ISO Klass 5-klassificering säkerställer att de uppfyller de högsta standarderna för renlighet och renhet
- Handskarnas AQL 1.5-klassificering garanterar också att de håller högsta kvalitet, uppfyller eller överträffar industristandarder
- Dessa handskar är perfekta för ett brett spektrum av applikationer, från läkemedel och bioteknik till mikroelektronik och halvledare
- Om du letar efter en renrumshandske som ger den ultimata kombinationen av komfort, skydd och känslighet, behöver du inte leta längre än Puro CX335
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374 |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Show More |