Läs mer
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots
Beskrivning
- Flexible and lightweight for use all day long
- Cold insulation
- Tear and wear resistant
- Purofort™ upper
- Polyamide lining
- Polyurethane insole
- Steel toe cap
- Steel, puncture-resistant sole
- Purofort™ outsole
- Suitable for use in farming industry
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Green |
| För användning med (applikation) | Agriculture/Farming |
| Liner material | Polyamide |
| Storlek | 39 |
| Enda funktioner | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
| Sulmaterial | Purofort™ |
| Tåmaterial | Steel |
| Vikt (metrisk) | 900 g per boot in size 9.5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN ISO 20345 : 2011 |
| Produkttyp | Safety Boot |