Läs mer
Melford Puromycin dihydroklorid
Beskrivning
Puromycin Dihydrochloride är ett potent antibiotikum.
Används i stor utsträckning som ett verktyg inom cellbiologi för att studera proteinsyntes och undersöka translationsprocesser. Dess förmåga att avbryta proteinsyntesen vid ribosomen gör den värdefull för olika tillämpningar, inklusive puls-jaktexperiment och analys av begynnande peptider. Puromycinresistensgener används ofta som valbara markörer inom genteknik. Celler som uttrycker resistensgenen kan överleva och föröka sig i närvaro av Puromycin, vilket möjliggör val av transfekterade eller transducerade celler.
Puromycin Dihydrochloride är ett värdefullt verktyg för att undersöka proteinsyntes, studera translationsmekanismer och välja ut celler med specifika genetiska modifieringar.Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C22H29N7O5-2 HCl |