Läs mer
Melford Puromycin dihydroklorid
Produktkod. 30018692
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018692 500 mg
30018691 100 mg
30018690 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018692 Leverantör Melford Leverantörsnummer P330200.5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Puromycin Dihydrochloride är ett potent antibiotikum.
Puromycin Dihydrochloride är ett potent antibiotikum. Det är ett aminonukleosid-antibiotikum som efterliknar 3'-änden av aminoacyl-tRNA. Det går in i det ribosomala A-stället under translation, vilket orsakar för tidig kedjeavslutning och hämmar proteinsyntesen. Puromycin inkorporeras i växande polypeptidkedjor, vilket leder till frisättning av ofullständiga och icke-funktionella peptider.
Används i stor utsträckning som ett verktyg inom cellbiologi för att studera proteinsyntes och undersöka translationsprocesser. Dess förmåga att avbryta proteinsyntesen vid ribosomen gör den värdefull för olika tillämpningar, inklusive puls-jaktexperiment och analys av begynnande peptider. Puromycinresistensgener används ofta som valbara markörer inom genteknik. Celler som uttrycker resistensgenen kan överleva och föröka sig i närvaro av Puromycin, vilket möjliggör val av transfekterade eller transducerade celler.
Puromycin Dihydrochloride är ett värdefullt verktyg för att undersöka proteinsyntes, studera translationsmekanismer och välja ut celler med specifika genetiska modifieringar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin
CAS 58-58-2
Kvantitet 500 mg
Molekylformel C22H29N7O5-2 HCl