Läs mer
Puromycindihydroklorid, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän information
• Puromycindihydrokloridhydrat är den hydrokloridsaltade formen av puromycin och är en aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isolerad från Streptomyces alboniger
• . Puromycindihydrokloridhydrat är en proteinsynteshämmare som orsakar för tidig kedjeavslutning genom att fungera som en analog till de 3-terminala’ ändarna av aminoacyl-tRNA, vilket hämmar proteinsyntesen
Användningsområden
• Denna förening uppvisar antimikrobiella, antiprotozoala, anti-trypanosomala och antineoplastiska aktiviteter och används även som antibiotikum i cellkultur
•. Den visar även antitumöraktivitet i studier på hjärncancerceller•
. Denna förening har använts för att studera transkriptionella regleringsmekanismer som kontrollerar den sekventiella och koordinerande genuttrycket under celldifferentiering
• Den är aktiv mot grampositiva mikroorganismer, mindre aktiv mot syrafasta baciller och gramnegativa mikroorganismer. Puromycin kan förhindra tillväxt av bakterier, protozoer, alger och däggdjursceller i in vitro-studier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Puromycin dihydrochloride |
| Typ | Puromycindihydroklorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 168 °C till 170 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 mg |
| Beilstein | 3853613 |
| Merck Index | 14,7943 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxoxyfenyl)propanamiddihydroklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Puromycin dihydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin dihydrochloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.