Läs mer
Puromycin dihydroklorid, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10054207
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10054207 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10054207 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2956100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Hämmar proteinsyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin Dihydrochloride
Typ Puromycindihydroklorid
Fysisk form Fast
CAS 58-58-2
Smältpunkt 168 °C
Källa Streptomyces alboniger
Förpackning Klart glas
Vatten <12.0
Färg Beige
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall > 98 %
Molekylformel C22H31Cl2N7O5
MDL-nummer MFCD00150080
Merck Index 15, 8054
InChI-nyckel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
LEDER Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetylamino)purin-9-yl]-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxifenyl)propanamid; dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 544.43
PubChem CID 131632508
Formel vikt 544.44
Procent renhet 98% min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.