Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Puromycin dihydrokloridhydrat, 99 %
Produktkod. 10592734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592734 50 mg Glasflaska 50mg
10781691 10 mg Glasflaska 10mg
11946911 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10592734 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227420500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2948.90 SEK
    2547.65 SEK / 50mg
    Save 401.25 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puromycin-dihydrokloridhydrat, CAS # 58-58-2, är en aminoglykosid som visar antibiotisk, antineoplastisk och anti-protozoaktivitet. Denna förening har också förmågan att hämma proteinsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Puromycin dihydrokloridhydrat är hydrokloridsaltformen av puromycin och är en aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isolerad från Streptomyces alboniger
• Puromycin dihydrokloridhydrat är en proteinsynteshämmare som orsakar för tidig kedjeavbrott genom att fungera som en analog av de 3’ -terminala ändar av aminoacyl-tRNA, hämmar proteinsyntes
Användningsområden
•Denna förening uppvisar antimikrobiell, antiprotozoal, antitrypanosomal och antineoplastisk aktivitet och används också som ett antibiotikum i cellkultur
• Det avslöjar också antitumöraktivitet i studier på hjärncancerceller
• Denna förening har använts för att studera transkriptionella regulatoriska mekanismer som kontrollerar det sekventiella och koordinerade uttrycket av gener under celldifferentiering
• Det är aktivt mot grampositiva mikroorganismer, mindre aktivt mot syrafasta baciller och gramnegativa mikroorganismer. Puromycin kan förhindra tillväxt av bakterier, protozoer, alger och däggdjursceller i in vitro-studier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-58-2
Molekylformel C22H31Cl2N7O5
Molekylvikt (g/mol) 544.43
MDL-nummer MFCD00150080
InChI-nyckel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym puromycin dihydrochloride
PubChem CID 131632508
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetylamino)purin-9-yl]-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxifenyl)propanamid; dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin dihydrochloride hydrate
Smältpunkt 168,0 °C till 178,0 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Beilstein 26,IV,3704
Merck Index 15,8054
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: mindre lösliga i etanol
Formel vikt 544.44
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.