Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Puromycin dihydrokloridhydrat, 99 %
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Puromycin dihydrokloridhydrat är hydrokloridsaltformen av puromycin och är en aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isolerad från Streptomyces alboniger
• Puromycin dihydrokloridhydrat är en proteinsynteshämmare som orsakar för tidig kedjeavbrott genom att fungera som en analog av de 3’ -terminala ändar av aminoacyl-tRNA, hämmar proteinsyntes
Användningsområden
•Denna förening uppvisar antimikrobiell, antiprotozoal, antitrypanosomal och antineoplastisk aktivitet och används också som ett antibiotikum i cellkultur
• Det avslöjar också antitumöraktivitet i studier på hjärncancerceller
• Denna förening har använts för att studera transkriptionella regulatoriska mekanismer som kontrollerar det sekventiella och koordinerade uttrycket av gener under celldifferentiering
• Det är aktivt mot grampositiva mikroorganismer, mindre aktivt mot syrafasta baciller och gramnegativa mikroorganismer. Puromycin kan förhindra tillväxt av bakterier, protozoer, alger och däggdjursceller i in vitro-studier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Puromycin dihydrochloride hydrate |
| Smältpunkt | 168,0 °C till 178,0 °C |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 26,IV,3704 |
| Merck Index | 15,8054 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: mindre lösliga i etanol |
| Formel vikt | 544.44 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Puromycin dihydrochloride hydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.