Läs mer
Puromycin dihydroklorid,, MP Biomedicals
Produktkod. 11407620 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1g
250mg
25mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407620 25 mg 25mg
11497610 10 mg 10mg
11417620 100 mg 100mg
11427620 250 mg 250mg
11437620 500 mg 500mg
11447620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11407620 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055225
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58-58-2
Molekylformel C22H31Cl2N7O5
Molekylvikt (g/mol) 544.43
MDL-nummer MFCD00150080
InChI-nyckel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine
PubChem CID 131632508
LEDER Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin Dihydrochloride
Typ Puromycin Dihydrochloride
Namnnotering from Streptomyces albo-niger
Fysisk form Pulver
Extinktionskoefficient 20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.)
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetylamino)purin-9-yl]-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxifenyl)propanamid; dihydroklorid
Formel vikt 544.4
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Puromycin Dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: puromycin dihydrochloride