Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Puromycin Dihydrochloride |
| Typ | Puromycindihydroklorid |
| Namnnotering | från Streptomyces albo-niger |
| Fysisk form | Pulver |
| Extinktionskoefficient | 20,3 (275 nm, 0,1N NaOH), 19,5 (268 nm, 0,1 NHCl) (Bokstavligen) |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 mg |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxifenyl)propanamiddihydroklorid |
| Formel vikt | 544.4 |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Puromycin Dihydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride