Läs mer
TOKU-E™ Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044025
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
20 ml
5 x 1 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30044025 10 x 1 ml 10ml
30044028 5 x 1 ml 5ml
30044013 20 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30044025 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer P02510x1ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Puromycin Dihydrochloride in 20 mM HEPES buffer.
  • CAS Number: 58-58-2
  • Molecular Formula: C22H29N7O5 · 2HCl
  • Molecular Weight: 544.43 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces alboniger
  • Spectrum: Puromycin dihydrochloride is active against both prokaryotic and eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: During translation, Puromycin enters the ribosomal 'A' site and disrupts peptide transfer. As a result, the ribosome stops and the peptide chain is terminated leading to a nonfunctional protein
Specifikationer
CAS 58-58-2
Certifikat och efterlevnad Purity >98.0%
Kemiskt namn eller material Puromycin Dihydrochloride
Färg Colorless to light yellow
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in HEPES buffer
Koncentration 9.7 to 10.3 mg/mL
Form Clear, colorless to slight yellow solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser HEPES
Utan tillsatser None
Formulering Liquid in HEPES Buffer (pH 6.2 to 6.8)
För användning med (applikation) Eukaryotic Cell Culture Applications
pH 6.2 to 6.8
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Renhet eller kvalitetsklass >98%
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Dry Ice
Källa Streptomyces alboniger
Art Bacteria