Läs mer
Puromycin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30428462
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428462 25 mg
30411561 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84032025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-58-2
Molekylformel C22 H29 N7 O5 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 544.43
Synonym 3'-[[(2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3'-deoxy-N,N-dimethyl-adenosine hydrochloride (1:2), Puromycin dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxoxyfenyl)propanamid; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Formel vikt 543.1764