Läs mer
MP Biomedicals™ Lila skruvlock
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000 Pk.
5000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 5000
Beskrivning
- Lila Kepsar passar tomma FastPrep™ rör och används i FastPrep™ system.
- Tillsätt provet i det tomma röret, tillsätt Lysing Matrix E-material och lyseringsbuffert och sätt på locket. Process med hjälp av FastPrep™ instrument eller annan pärlvisp för att lysera, mala eller homogenisera provet.
- Lila kepsar finns också i Fastan DNA™ Spinnsats för jord och snabb RNA™ Pro Soil Kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Förvaringskrav | Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C) |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Produkttyp | Skruvlock |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.