Läs mer
MP Biomedicals™ Lila skruvlock
Produktkod. 11451525 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 5000
Produktkod. 11451525
Brand: MP Biomedicals™ 115064010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd med tom FastPrep™ rör. Purple Caps är skruvlock med en O-ring för användning med 2 mL mikrofugrör. Dessa lock säljs separat för dem som vill fylla sina egna Lysing Matrix E-rör för att förbereda prover för homogenisering.
  • Lila Kepsar passar tomma FastPrep™ rör och används i FastPrep™ system.
  • Tillsätt provet i det tomma röret, tillsätt Lysing Matrix E-material och lyseringsbuffert och sätt på locket. Process med hjälp av FastPrep™ instrument eller annan pärlvisp för att lysera, mala eller homogenisera provet.
  • Lila kepsar finns också i Fastan DNA™ Spinnsats för jord och snabb RNA™ Pro Soil Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Volym (metrisk) 2 mL
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Kvantitet 5000-pack
Produkttyp Skruvlock
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.