Läs mer
Purpureaside C, MedChemExpress
Produktkod. 16461738
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461738 5 mg
16419308 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN4148
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Purpureaside C
CAS 108648-07-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H46O20
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (158.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O5)O)O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 786.73
Formel vikt 786.73
Procent renhet 94.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation