missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Purpureaside C, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Beskrivning
Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Purpureaside C |
| CAS | 108648-07-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H46O20 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (158.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O5)O)O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 786.73 |
| Formel vikt | 786.73 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering