Läs mer
Purpurin (85%), TRC
Produktkod. 30132930
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132930 10 g
30136196 5 g
17984045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84033010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-54-9
Molekylformel C14 H8 O5
Molekylvikt (g/mol) 256.21
Synonym Anthraquinone, 1,2,4-trihydroxy- (7CI,8CI), Purpurin (6CI), 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, C.I. 58205, C.I. 75410, Hydroxylizaric acid, NSC 10447, Purpurin (dye), Purpurine, Smoke Brown G, Verantin
IUPAC-namn 1,2,4-trihydroxyanthracene-9,10-dione
LEDER Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Purpurin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Formel vikt 256.0372