Läs mer
Purpurin (85 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Purpurin |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H |
| Formel vikt | 256.0372 |