Läs mer
Brand™ Pursept™ A Xpress Atomizer Sprayhuvud
Produktkod. 10247730 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Pursept En Xpress ytdesinficerande spray
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10247730 Pursept En Xpress ytdesinficerande spray Varje
1 options
Produktkod. 10247730 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 44832
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprayar desinfektionsmedel enligt bestämt av användaren. MÄRKE ™A Xpress Atomizer Spray Head fördelar rengöringsmedlet jämnt med minimal igensättning.
  • Sprayhuvud för Pursept™ A Xpress 1L flaska ger effektiv distribution.
  • Justerbart munstycke bestämmer mängden utmatad vätska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sprayhuvud
Färg Vitt
Beskrivning Passar 1L flaska
För användning med (utrustning) Pursept En Xpress ytdesinficerande spray
Kvantitet 1 st
Produktbeteckning
  • pursept A Xpress
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol