Läs mer
PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13410329 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
457 x 914 mm
610 x 762 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Ytbeläggning:
Regular Tack
Vanlig tack
Kvantitet:
30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Ytbeläggning Kvantitet unitSize
13410329 Blått 660 x 1143 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15301962 Vitt 457 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. -
15381952 Blått 457 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15733619 Vitt 610 x 762 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15703619 Blått 610 x 762 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15371972 Grå 660 x 1143 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15351982 Blått 914 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15361982 Grå 914 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15371982 Vitt 914 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15322002 Grå 914 x 1524 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15332002 Vitt 914 x 1524 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. -
15351992 Vitt 914 x 1143 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15743599 Blått 18 x 36 tum Regular Tack 4/Cs. Paket med 4
15311992 Grå 914 x 1143 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15753599 Grå 457 x 914 mm Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 13410329 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PS 2645 38 B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 660 x 1143 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m
Färg Blått
Material LDPE-blandning
Typ Contamination Control Mat