Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Golvmattor
- Kontrollerade miljöer Mats
- PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15351992
Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Grå
Klart
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Ytbeläggning:
Hög tack
Regular Tack
Vanlig tack
Kvantitet:
30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
4/Cs.
60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
32 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Mått (L x B) | Ytbeläggning | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15351992 | Vitt | 914 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15351962 | Grå | 457 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15713619 | Klart | 610 x 762 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15361972 | Blått | 660 x 1143 mm | Hög tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 13410329 | Blått | 660 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15312002 | Blått | 914 x 1524 mm | Hög tack | 60 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15321992 | Blått | 914 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15391952 | Grå | 457 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15301962 | Vitt | 457 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | - |
| 15361962 | Vitt | 457 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15381952 | Blått | 457 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15341962 | Blått | 457 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15733619 | Vitt | 610 x 762 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15703619 | Blått | 610 x 762 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15301972 | Blått | 610 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15321972 | Vitt | 610 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15371972 | Grå | 660 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15351982 | Blått | 914 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15361982 | Grå | 914 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15341992 | Grå | 914 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15302002 | Blått | 914 x 1524 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15371982 | Vitt | 914 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15322002 | Grå | 914 x 1524 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15332002 | Vitt | 914 x 1524 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | - |
| 15763599 | Vitt | 457 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15341982 | Blått | 914 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15743599 | Blått | 18 x 36 tum | Regular Tack | 4/Cs. | Paket med 4 |
| 13400329 | Vitt | 660 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15311992 | Grå | 914 x 1143 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15311972 | Grå | 610 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. | Paket med 8 |
| 15753599 | Grå | 457 x 914 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | Paket med 4 |
| 15723619 | Grå | 610 x 762 mm | Vanlig tack | 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15351992
Leverantör
PURUS™
Leverantörsnummer
PS 3645 38 W
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
- Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
- Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning |
| Mått (L x B) | 914 x 1143 mm |
| För användning med (applikation) | För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar |
| Kvantitet | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. |
| Ytbeläggning | Vanlig tack |
| Tjocklek (engelska) | Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil |
| Tjocklek (metrisk) | Film: 33μ m Lim: 8μ m |
| Färg | Vitt |
| Material | LDPE-blandning |
| Typ | Contamination Control Mat |