Läs mer
PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMA
Produktkod. 15361962 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Grå
Klart
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
18 x 45 tum
24 x 30 tum
24 x 36 tum
26 x 45 tum
36 x 36 tum
36 x 45 tum
36 x 60 tum
Ytbeläggning:
Hög tack
Vanlig tack
Vanlig utrustning
Kvantitet:
30 ark/matta, 4 mat/C.
30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Ytbeläggning Kvantitet Förpackningsstorlek
15361962 Vitt 18 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15351962 Grå 18 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15713619 Klart 24 x 30 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15361972 Blått 26 x 45 tum Hög tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
13410329 Blått 26 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15312002 Blått 36 x 60 tum Hög tack 60 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15321992 Blått 36 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15391952 Grå 18 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15301962 Vitt 18 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. -
15381952 Blått 18 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15341962 Blått 18 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15733619 Vitt 24 x 30 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15703619 Blått 24 x 30 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15301972 Blått 24 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15321972 Vitt 24 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15371972 Grå 26 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15351982 Blått 36 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15361982 Grå 36 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15341992 Grå 36 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15302002 Blått 36 x 60 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15371982 Vitt 36 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15322002 Grå 36 x 60 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15332002 Vitt 36 x 60 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. -
15763599 Vitt 18 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15351992 Vitt 36 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15341982 Blått 36 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15743599 Blått 18 x 36 tum Vanlig utrustning 30 ark/matta, 4 mat/C. Paket med 4
13400329 Vitt 26 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15311992 Grå 36 x 45 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15311972 Grå 24 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. Paket med 8
15753599 Grå 18 x 36 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. Paket med 4
15723619 Grå 24 x 30 tum Vanlig tack 30 ark/matta, 4 mattor/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 15361962 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PS 1845 38 W
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 18 x 45 tum
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m
Färg Vitt
Material LDPE-blandning
Typ Kontamineringskontrollmatta