Läs mer
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMA
Product Code. 15311982 Shop All Purus Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
18 x 45 tum
24 x 30 tum
24 x 36 tum
26 x 45 tum
36 x 36 tum
36 x 45 tum
Ytbeläggning:
High Tack
Hög tack
Vanlig tack
Unit Size:
Paket med 4
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Mått (L x B) Ytbeläggning Unit Size
15311982 Grå 26 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15763619 Vitt 24 x 30 tum Vanlig tack Paket med 4
15361992 Blått 36 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15311962 Blått 18 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15321962 Grå 18 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15371962 Blått 18 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15381962 Grå 18 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15743619 Blått 24 x 30 tum Vanlig tack Paket med 4
15753619 Grå 24 x 30 tum Vanlig tack Paket med 4
15391962 Vitt 18 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15331972 Blått 24 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15341972 Grå 24 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15351972 Vitt 24 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15381972 Blått 26 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15321982 Vitt 26 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15381982 Blått 36 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15371992 Grå 36 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15331962 Vitt 18 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15391992 Vitt 36 x 45 tum Hög tack Paket med 4
15381992 Vitt 36 x 45 tum Vanlig tack Paket med 4
15391982 Grå 36 x 36 tum Vanlig tack Paket med 4
15391972 Blått 26 x 45 tum High Tack Paket med 4
15331982 Vitt 26 x 45 tum Hög tack Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 15311982 Supplier PURUS™ Supplier No. PS 2645 64 G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    1693.95 SEK / Paket med 4
    Save 676.05 SEK
    28% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 10-11-2026
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifications
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifications
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 26 x 45 tum
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m
Färg Grå
Material LDPE-blandning