Läs mer
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15381992 Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
White
Mått (L x B):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 tum)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 tum)
26 x 45 tum
26 x 45 tum.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
36 x 45 in.
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 tum)
Ytbeläggning:
High Tack
Hög tack
Vanlig tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15381992
Brand: PURUS™ PS 3645 64 W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 tum)
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m
Färg Vitt
Material LDPE-blandning