Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Golvmattor
- Kontrollerade miljöer Mats
- PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15391962
Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
18 x 45 tum
24 x 30 tum
24 x 36 tum
26 x 45 tum
36 x 36 tum
36 x 45 tum
Ytbeläggning:
High Tack
Hög tack
Vanlig tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
23 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Mått (L x B) | Ytbeläggning | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15391962 | Vitt | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15311982 | Grå | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15763619 | Vitt | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15361992 | Blått | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15311962 | Blått | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15321962 | Grå | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15371962 | Blått | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381962 | Grå | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15743619 | Blått | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15753619 | Grå | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15331972 | Blått | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15341972 | Grå | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15351972 | Vitt | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381972 | Blått | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15321982 | Vitt | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381982 | Blått | 36 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15371992 | Grå | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15331962 | Vitt | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391992 | Vitt | 36 x 45 tum | Hög tack | Paket med 4 |
| 15381992 | Vitt | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391982 | Grå | 36 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391972 | Blått | 26 x 45 tum | High Tack | Paket med 4 |
| 15331982 | Vitt | 26 x 45 tum | Hög tack | Paket med 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15391962
Leverantör
PURUS™
Leverantörsnummer
PS 1845 64 W
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 01-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
- Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
- Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
- Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning |
| Mått (L x B) | 18 x 45 tum |
| För användning med (applikation) | För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar |
| Kvantitet | 60 ark/matta, 4 mattor/Cs. |
| Ytbeläggning | Vanlig tack |
| Tjocklek (engelska) | Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil |
| Tjocklek (metrisk) | Film: 33μ m Lim: 8μ m |
| Färg | Vitt |
| Material | LDPE-blandning |