Läs mer
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
White
Mått (L x B):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 tum)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 tum)
26 x 45 tum
26 x 45 tum.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
36 x 45 in.
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 tum)
Ytbeläggning:
High Tack
Hög tack
Vanlig tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
- Eco-friendly containing a proprietary GMO free, plant based renewable material that reduces CO2 emissions during the manufacturing process
- Strong & Effective delivering reliable and high-end performance
- Consistent adhesive coverage for maximum performance of each layer Can be recycled in conventional plastic recycling streams or through Fisher Scientific's partnership with PURUS™ and Terra Cycle
- Low profile numbered tabs ensure one-sheet-at-a-time removal and indicate number of remaining layers
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Uppfyllande
Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured in an ISO 9001 certified facility |
| Mått (L x B) | 26 x 45 tum |
| För användning med (applikation) | For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications |
| Kvantitet | 60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs. |
| Ytbeläggning | Hög tack |
| Färg | Blått |
| Material | LDPE Blend |