Läs mer
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
White
Mått (L x B):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tum)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tum)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 tum)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 tum)
26 x 45 tum
26 x 45 tum.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
36 x 45 in.
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 tum)
Ytbeläggning:
High Tack
Hög tack
Vanlig tack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
- Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
- Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
- Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured in an ISO 9001 certified facility |
| Mått (L x B) | 36 x 45 in. |
| För användning med (applikation) | For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications |
| Kvantitet | 60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs. |
| Ytbeläggning | High Tack |
| Färg | White |
| Material | LDPE Blend |