Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Golvmattor
- Kontrollerade miljöer Mats
- PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
PURUS™ 60-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15763619
Handla allt Purus Produkter
| Produktkod. | Färg | Mått (L x B) | Ytbeläggning | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15763619 | Vitt | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15311982 | Grå | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15361992 | Blått | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15311962 | Blått | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15321962 | Grå | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15371962 | Blått | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381962 | Grå | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15743619 | Blått | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15753619 | Grå | 24 x 30 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391962 | Vitt | 18 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15331972 | Blått | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15341972 | Grå | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15351972 | Vitt | 24 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381972 | Blått | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15321982 | Vitt | 26 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15381982 | Blått | 36 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15371992 | Grå | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15331962 | Vitt | 18 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391992 | Vitt | 36 x 45 tum | Hög tack | Paket med 4 |
| 15381992 | Vitt | 36 x 45 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391982 | Grå | 36 x 36 tum | Vanlig tack | Paket med 4 |
| 15391972 | Blått | 26 x 45 tum | High Tack | Paket med 4 |
| 15331982 | Vitt | 26 x 45 tum | Hög tack | Paket med 4 |
-
1775.00 SEK
1189.87 SEK / Paket med 4
Save 585.13 SEK
32% Av
Logga inför att se lagersaldo.
Beschreibung
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
- Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
- Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
- Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Zertifizierungen
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning |
| Mått (L x B) | 24 x 30 tum |
| För användning med (applikation) | För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar |
| Kvantitet | 60 ark/matta, 4 mattor/Cs. |
| Ytbeläggning | Vanlig tack |
| Tjocklek (engelska) | Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil |
| Tjocklek (metrisk) | Film: 33μ m Lim: 8μ m |
| Färg | Vitt |
| Material | LDPE-blandning |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.