Läs mer
PURUS™ Ramar för Biohybrid™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15372002 Handla allt Purus Produkter
Change view
Mått (L x B):
965 x 965 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15372002 965 x 965 mm Varje
1 options
Produktkod. 15372002 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PF 3838 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2454.17 SEK
    1754.32 SEK / Paket med 1
    Save 699.85 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Designad för att användas med PURUS™ EnviroTack™ matta för att skapa ett system som är lätt att använda i alla kritiska områden där direkt vidhäftning av mattor till en golvyta inte är tillåten.
  • Lätt att flytta för rengöring
  • Halkfri baksida säkerställer att ramen stannar på plats
  • Passar alla PURUS&trade Biohybrid&trade mattor
  • Stark och hållbar
  • Halkfri gjord av polymerbelagd polyestertextil
  • Naturligt antimikrobiell, mögel- och mögelbeständig
Specifikationer
Mått (L x B) 965 x 965 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
För användning med (utrustning) 914 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
Färg Vitt
Material Polystyren