Läs mer
PURUS™ Ramar för EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15382002 Handla allt Purus Produkter
Change view
Mått (L x B):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15382002 965 x 1194 mm Varje
15342002 508 x 965 mm Varje
15352002 508 x 1194 mm Varje
15157162 711 x 1194 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15382002 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PF 3847 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2448.60 SEK
    1753.41 SEK / Paket med 1
    Save 695.19 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att användas med PURUS™ EnviroTack™ matta för att skapa ett system som är lätt att använda i alla kritiska områden där direkt vidhäftning av mattor till en golvyta inte är tillåten.
  • Lätt att flytta för rengöring
  • Halkfri baksida säkerställer att ramen stannar på plats
  • Passar alla PURUS™ EnviroTack™ mattor
  • Stark och hållbar
  • Halkfri gjord av polymerbelagd polyestertextil
  • Naturligt antimikrobiell, mögel- och mögelbeständig
Specifikationer
Mått (L x B) 965 x 1194 mm
För användning med (applikation) Möjliggör rörlighet och enkel rengöring
För användning med (utrustning) 914 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
Färg Vitt
Material Polystyren