Läs mer
PURUS™ Ramar för EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. p-4702547 Handla allt Purus Produkter
Mått (L x B):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15342002
Brand: PURUS™ PF 2038 01 W 00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att användas med PURUS™ EnviroTack™ matta för att skapa ett system som är lätt att använda i alla kritiska områden där direkt vidhäftning av mattor till en golvyta inte är tillåten.
  • Lätt att flytta för rengöring
  • Halkfri baksida säkerställer att ramen stannar på plats
  • Passar alla PURUS™ EnviroTack™ mattor
  • Stark och hållbar
  • Halkfri gjord av polymerbelagd polyestertextil
  • Naturligt antimikrobiell, mögel- och mögelbeständig
Specifikationer
Mått (L x B) 508 x 965 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
För användning med (utrustning) 457 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
Färg Vitt
Material Polystyren