Läs mer
PURUS™ Ramar för Biohybrid™ Kontamineringskontrollmattor
Produktkod. 15362002 Handla allt Purus Produkter
Change view
Mått (L x B):
660 x 965 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15362002 660 x 965 mm Varje
1 options
Produktkod. 15362002 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PF 2638 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.15 SEK
    1322.32 SEK / Paket med 1
    Save 530.83 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Designad för att användas med PURUS™ Biohybrid™ matta för att skapa ett system som är lätt att använda i alla kritiska områden där direkt vidhäftning av mattor till en golvyta inte är tillåten.
  • Lätt att flytta för rengöring
  • Halkfri baksida säkerställer att ramen stannar på plats
  • Passar alla PURUS™ Biohybrid™ mattor
  • Stark och hållbar
  • Halkfri gjord av polymerbelagd polyestertextil
  • Naturligt antimikrobiell, mögel- och mögelbeständig
Specifikationer
Mått (L x B) 660 x 965 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
För användning med (utrustning) 610 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
Färg Vitt
Material Polystyren