missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Purvalanol A
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18084372
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084372 50 mg
18015652 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18084372 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1580/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cdk inhibitor; potently inhibits cdk1, cdk2 and cdk5

Cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 4, 4 - 70, 75 - 240 and 100 nM for cdk1, cdk2, cdk5 and cdk 7, respectively). Reversibly arrests synchronised cells in G1 and G2, and inhibits cell proliferation and cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 212844-53-6
Molekylformel C19H25ClN6O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Purvalanol A
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 388.9
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 388.90
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.