Läs mer
Fisherbrand™ Instickslock av glasprovflaskor
Produktkod. 15314779 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 882
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15314779
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Förvara och visa prover säkert och enkelt. Fisherbrand™ Push-in lock glasprovflaskor finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ skruvade polyetenlock säljs separat.
  • Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
  • Mångsidig kapacitet varierar från en mängd olika storlekar
  • 1 dram motsvarar ungefär 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
  • Fisherbrand™ Instickslock av polyeten för glasprovflaskor säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Neutralt glas (Typ 1B)
Volym (metrisk) 1.75 mL
Förslutningstyp Push-in mössa
Höjd (metrisk) 36 mm
Stängningsstorlek 8 mm