Läs mer
RL Enterprises™ Korkborrstång
Produktkod. 12920896 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Nickelpläterad mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12920896 Nickelpläterad mässing Varje
1 options
Produktkod. 12920896
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckstång för att rensa borrar.
  • Tillverkad av mässing och nickelpläterad
  • Storlekar numrerade i följd från 1 och uppåt i varje set
Specifikationer
Produkttyp Endast tryckstång
Material Nickelpläterad mässing
För användning med (utrustning) Kork
Kvantitet Varje