Läs mer
Putrescine,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483120 1 g 1g
11493120 5 g 5g
11403130 25 g 25g
11413130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11483120 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210044101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Putrescine är en GABA-prekursor i många biologiska system och synton för amido-urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-60-1
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.154
MDL-nummer MFCD00008235
InChI-nyckel KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC-namn butan-1,4-diamin
LEDER C(CCN)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Putrescine
Färg Färglös
Densitet 0.877g/mL at 25°C
Analysprocentintervall ∽98%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 88.15
Fysisk form Vätska