Läs mer
Putrescindihydroklorid 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Putrescine dihydrochloride |
| CAS | 333-93-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Putrescine dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H12 N2 . 2 Cl H |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NCCCCN |
| Visa mer |