Läs mer
Putrescin dihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493130 1 g 1g
11403140 25 g 25g
11413140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493130 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210045001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 1g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Putrescine är en biogen polyamin och prekursor för spermidin. Det bildas via dekarboxylering av ornitin eller genom dekarboxylering av arginin följt av hydrolys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-93-7
Molekylformel C4H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 161.07
MDL-nummer MFCD00012526
InChI-nyckel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-namn butan-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER C(CCN)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Putrescine dihydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.08
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Putrescine Dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetramethylenediammonium dichloride