Läs mer
Ansell Edmont™ AlphaTec™ 65-100 PVC-förkläde
Produktkod. 15643146 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Mått (L x B):
35 x 45 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15643146 35 x 45 tum. Paket med 12
1 options
Produktkod. 15643146 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 56100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1873.05 SEK
    1152.64 SEK / Paket med 12
    Save 720.41 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Erbjuder utmärkt skydd där stänk från syror och kaustikbaser är ett problem.
  • PVC-konstruktionen är flexibel men ger motståndskraft mot nötning och punktering
  • Förseglade genomföringar med justerbara band möjliggör storleksjustering utan att rivas ut
Beställningsinfo
dimColor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Polypropen, PVC
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Förslutningstyp Slips
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, fetter, oljor och fetter
Tjocklek 0.508 mm
Inkluderar Extra långa knytband i halsen och midjan.
För användning med (applikation) Livsmedelshantering och bearbetning, industriellt underhåll och kemisk bearbetning. Â
Mått (L x B) 35 x 45 tum.