Läs mer
Masterflex™ PVC 2-vägs kulventil
Produktkod. 15287536 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
2,45 cm
7,62 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15287536 2,45 cm Varje
15268085 7,62 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15287536 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0137703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 SEK
    262.93 SEK / Paket med 1
    Save 107.07 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Material Polypropen, PVC
Total höjd (metrisk) 25.4 mm
Total längd (metrisk) 2,45 cm
Kvantitet 1 vardera
Typ 2-vägs kulventil