Läs mer
Masterflex™ PVC 3-vägs kulventil
Produktkod. 15297536
Change view
Material:
Polypropen, PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
15297536 Polypropen, PVC Varje
1 options
Produktkod. 15297536 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    358.52 SEK / Paket med 1
    Save 144.48 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Specifikationer
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Material Polypropen, PVC
Total höjd (metrisk) 25.4 mm
Total längd (metrisk) 7.62 cm
Kvantitet 1 vardera
Typ 3-vägs kulventil