Läs mer
Navailles PVC Auto-adaptiv stol
Produktkod. 17406172
Change view
Sitthöjd:
470 till 600 mm
630 till 870 mm
Inkluderar:
Sits, ryggstöd, fotstöd
Säte, ryggstöd
Hjultyp:
Hold (Håll)
Kromhjul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd Inkluderar Hjultyp
17406172 630 till 870 mm Sits, ryggstöd, fotstöd Hold (Håll)
17496162 470 till 600 mm Säte, ryggstöd Kromhjul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17406172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 4UP 91GHAP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8470.74 SEK
    7387.90 SEK / Paket med 1
    Save 1082.84 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Den automatiska PVC-stolen uppmuntrar en dynamisk kroppsställning, återbalanserar kroppen naturligt och förbättrar blodflödet i benen. Den består av en kort sits som lutar framåt, delad i två delar, baserad på tysta block som bildar en triangel.
  • Ergonomi och design eliminerar tröttheten
  • Nötningsbeständigt material utan häftklamrar eller sömmar
  • aluminium, 5-grenad förstärkt bas
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Deformerbar sits med 2° lutning framåt
  • Montering på silentbloc
  • Högt, justerbart ryggstöd med svankstöd
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
Avsluta Urban M1 PVC
Inkluderar Sits, ryggstöd, fotstöd
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 630 till 870 mm
Klädsel Urban M1 PVC
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 28.5 lb.
Vikt (metrisk) 12.9 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 60 cm