Läs mer
Cole-Parmer™ Handdriven vakuumpump
Produktkod. 11770009 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
16 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11770009 16 ml/slag Varje
1 options
Produktkod. 11770009 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7930111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera upp till 25 tum. Hg vakuum eller testa för tryckläckor med denna vakuumpump. Cole-Parmer™ Handdrivna vakuumpumpar är förseglade och självsmörjande för en lång, underhållsfri livslängd.
  • Vakuummätaren är graderad i både centimeter och tum kvicksilver
  • Inbyggd trigger gör att du kan släppa ut vakuum utan att koppla bort pumpen
  • PVC är lätt och lätt att hantera
Specifikationer
Max. Vakuum 0,85 bar
Material PVC-kropp, PTFE kran/polykarbonat
Flödeshastighet 16 ml/slag
Total höjd (metrisk) 241 mm
Total längd (metrisk) 191 mm
Total bredd (metrisk) 51 mm
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck 0,85 bar