Läs mer
Cole-Parmer™ PVC-flaskhållare
Produktkod. 11796758 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Antal ställ:
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal ställ Förpackningsstorlek
11796758 3 Varje
11786758 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11796758 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6352660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1001.18 SEK
    732.23 SEK / Paket med 1
    Save 268.95 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Montera dessa flaskhållare på en vägg, huva eller bänkskiva med bifogad dubbelsidig tejp. Cole-Parmer™ Flaskhållare hanterar enkelt de flesta vanliga tvättflaskor.
  • Robust PVC-konstruktion
Specifikationer
Montering Vägg, huva eller bänkskiva
Antal ställ 3
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Kavitet 78.7 mm
Produkttyp Flaskhållare