Läs mer
Heathrow Scientific™ PVC bulkförpackad reagensbehållare
Produktkod. 16371076 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16371076 55 mL
1 options
Produktkod. 16371076 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    452.35 SEK / Paket med 100
    Save 299.65 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen.
  • Trågdesign med av-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och lätt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 oz.
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Mått (L x B x H) 4 x 1,10 x 1,20 tum.
Material Polypropen, PVC
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagenspipettering
Förpackning Bulk förpackad
Kvantitet 100 Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Invecklad