Läs mer
BRAND™ PVC-byrettklämma
Produktkod. 11603249 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Två byretter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11603249 Två byretter Varje
1 options
Produktkod. 11603249 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 578000
I lager
Två byretter upp till 50 ml kan monteras på några sekunder. PVC-belagda klämmor ger ett säkert grepp. Bekväm höjdjustering. Graderingarna förblir synliga.
  • Formgjutningskonstruktion i aluminium
  • Med rullfäste
  • PVC-belagda klämmor
  • För användning med 2 byretter
  • Mycket robust design, lätt att använda
  • Inbyggd stödkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Två byretter
Material PVC-belagd aluminium
Antal per förpackning 1 vardera
Inkluderar Rullmontering
Typ Buret Clamp