Läs mer
Fisherbrand™ Färglös PVC-slang
Produktkod. 12385859 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
10 x 2 mm
12,5 x 2,25 mm
16 x 3,25 mm
20 x 3,25 mm
25 x 3,25 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
12385859 10 x 2 mm 10m
12305869 16 x 3,25 mm 10m
12395859 12,5 x 2,25 mm 10m
12315869 20 x 3,25 mm 10m
12325869 25 x 3,25 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12385859
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan ångsteriliseras vid 121 °C.
  • Giftfri
Specifikationer
Beskrivning 10 x 2 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Färglös
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C